accessibility menu, dialog, popup

UserName

OF

CAS RN 150322-73-9

IUPAC Nombre: 1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethan-1-one
Sinónimos: 1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Peso molecular (g/mol): 178.21
Fórmula molecular: C11H11FO
InChi Key: DWBGTJUQWKWYGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC=CC=C1CC(=O)C1CC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados