accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CHNOOOO

CAS RN 15030-72-5

IUPAC Nombre: 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-methylpropanoate
Sinónimos: 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-methylpropanoate
Peso molecular (g/mol): 236.25
Fórmula molecular: C12H14NO4
InChi Key: QKVCSJBBYNYZNM-UHFFFAOYSA-M
SMILES: CC(C)(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)