Learn More
N-benciloxicarbonil-2-metilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479628 5 g 5 g
15469628 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63119.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15030-72-5
Fórmula molecular C12H15NO4
Peso molecular (g/mol) 237.255
Número MDL MFCD00004190
Clave InChI QKVCSJBBYNYZNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo z-aib-oh, n-cbz-2-methylalanine, 2-benzyloxy carbonyl amino-2-methylpropanoic acid, n-cbz-2-amino-2-methylpropanoic acid, z-2-aminoisobutyric acid, z-2-methylalanine, n-carbobenzyloxy-2-methylalanine, 2-carbobenzoxyamino isobutyric acid, n-benzyloxy carbonyl-2-methylalanine, alanine, 2-methyl-n-phenylmethoxy carbonyl
PubChem CID 294936
Nombre IUPAC Ácido 2-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES CC(C)(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzyloxycarbonyl-2-methylalanine
Punto de fusión 65°C to 69°C (decomposition)
Color Blanco
Beilstein 2218009
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo