accessibility menu, dialog, popup

UserName

OClO

CAS RN 14998-27-7

IUPAC Nombre: chlorite
Sinónimos: chlorite
Peso molecular (g/mol): 67.45
Fórmula molecular: ClO2
InChi Key: QBWCMBCROVPCKQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-][Cl]=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados