Learn More
Estándar de clorito: ClO2- a 1000 μg/mL en H2O , VHG™
Código de producto. 17909164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17909164 100 mL 100 ml
17967704 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17909164 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGICLO2100
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de clorito: ClO2- a 1000 μg/mL en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorite
CAS 14998-27-7
Métodos Ion Chromatography/Wet Chemistry
Nombres de analitos o componentes Chlorite
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular ClO2−
Sinónimo (Cl O2)-
SMILES [O-]Cl=O
Nombre IUPAC Clorito
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 67.45
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 67.45 g/mol