CAS RN 149968-10-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(E)-1-[3-[2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-2-propen-1-ol, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
(E)-1-[3-[2-(7-Cloro-2-quinolil)etil]fenil]-2-propen-1-ol, TRC
CAS: 149968-10-5 Fórmula molecular: C20 H16 Cl N O Peso molecular (g/mol): 321.8 Sinónimo: Benzenemethanol, 3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]-α-ethenyl-,Benzenemethanol, 3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]-α-ethenyl-, (E)-,(E)-1-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-2-propen-1-ol Nombre IUPAC: 1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolina-2-il)etenoil]fenil]prop-2-en-1-ol SMILES: OC(C=C)c1cccc(\C=C\c2ccc3ccc(Cl)cc3n2)c1