Learn More
(E)-1-[3-[2-(7-Cloro-2-quinolil)etil]fenil]-2-propen-1-ol, TRC
Código de producto. 30364844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364844 500 mg -
30362482 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30364844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC381415500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149968-10-5
Fórmula molecular C20 H16 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 321.8
Sinónimo Benzenemethanol, 3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]-α-ethenyl-, Benzenemethanol, 3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]-α-ethenyl-, (E)-, (E)-1-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-2-propen-1-ol
Nombre IUPAC 1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolina-2-il)etenoil]fenil]prop-2-en-1-ol
SMILES OC(C=C)c1cccc(\C=C\c2ccc3ccc(Cl)cc3n2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-1-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-2-propen-1-ol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H16ClNO/c1-2-20(23)16-5-3-4-14(12-16)6-10-18-11-8-15-7-9-17(21)13-19(15)22-18/h2-13,20,23H,1H2/b10-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.092