Learn More
(E)-1-[3-[2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-2-propen-1-ol, Mikromol™
Descripción
(E)-1-[3-[2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-2-propen-1-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (E)-1-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-2-propen-1-ol |
| CAS | 149968-10-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (E)-1-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-2-propen-1-ol |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C20 H16 Cl N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenemethanol, 3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]-α-ethenyl-, Benzenemethanol, 3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]-α-ethenyl-, (E)-, (E)-1-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-2-propen-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H16ClNO/c1-2-20(23)16-5-3-4-14(12-16)6-10-18-11-8-15-7-9-17(21)13-19(15)22-18/h2-13,20,23H,1H2/b10-6+ |
| SMILES | OC(C=C)c1cccc(\C=C\c2ccc3ccc(Cl)cc3n2)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]prop-2-en-1-ol |
| Mostrar más |