accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaOHPOOSClPHOOO

CAS RN 149845-07-8

IUPAC Nombre: disodium hydrogen {[(4-chlorophenyl)sulfanyl](hydrogen phosphonato)methyl}phosphonate
Sinónimos: tiludronic acid
Peso molecular (g/mol): 362.56
Fórmula molecular: C7H7ClNa2O6P2S
InChi Key: SKUHWSDHMJMHIW-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Na+].[Na+].OP([O-])(=O)C(SC1=CC=C(Cl)C=C1)P(O)([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados