Learn More
Sal disódica del ácido tiludrónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tiludronic Acid','Disodium Salt |
| CAS | 149845-07-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7 H7 Cl O6 P2 S . 2 Na |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Phosphonic acid','[[(4-chlorophenyl)thio]methylene]bis-','sodium salt (1:2), Phosphonic acid','[[(4-chlorophenyl)thio]methylene]bis-','disodium salt (9CI), Disodium tiludronate, SR 41319B, SR 41319G, Skelid, Tiludronate disodium, Tiludronic Acid Disodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9ClO6P2S.2Na/c8-5-1-3-6(4-2-5)17-7(15(9,10)11)16(12,13)14;;/h1-4,7H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].OP(=O)([O-])C(Sc1ccc(Cl)cc1)P(=O)(O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio;[(4-clorofenil)sulfanil-[hidroxi(óxido)fosforil]metil]-hidroxifosfinato |
| Peso molecular (g/mol) | 362.57 |
| Mostrar más |