accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3HNO(S)(S)(S)N(R)OH(S)HNO(S)H2NONHONCH3SOHOO

CAS RN 149845-06-7

IUPAC Nombre: (2S)-N-[(2S,3R)-4-[(3S,4aS,8aS)-3-(tert-butylcarbamoyl)-decahydroisoquinolin-2-yl]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl]-2-[(quinolin-2-yl)formamido]butanediamide; methanesulfonic acid
Sinónimos: saquinavir
Peso molecular (g/mol): 766.96
Fórmula molecular: C39H54N6O8S
InChi Key: IRHXGOXEBNJUSN-YOXDLBRISA-N
SMILES: CS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1C[C@@H](O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Grado 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados