Learn More
Saquinavir Mesilato, TRC
Código de producto. 30137846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137846 50 mg 50 miligramos
30134811 25 mg 25 miligramos
30007108 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS13500050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149845-06-7
Fórmula molecular C38 H50 N6 O5 . C H4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 766.95
Sinónimo Saquinavir mesilate, (2S)-N1-[(1S,2R)-1-Benzyl-3-[(3S,4aS,8aS)-3-[(1,1-dimethylethyl)carbamoyl]octahydroisoquinolin-2(1H)-yl]-2-hydroxypropyl]-2-[(quinolin-2-ylcarbonyl)amino]butanediamide methanesulfonate, Butanediamide, N1-[(1S,2R)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]octahydro-2(1H)-isoquinolinyl]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-2-[(2-quinolinylcarbonyl)amino]-, (2S)-, methanesulfonate (1:1), Butanediamide, N1-[(1S,2R)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]octahydro-2(1H)-isoquinolinyl]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-2-[(2-quinolinylcarbonyl)amino]-, (2S)-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), Invirase, Ro 31-8959/003, Saquinavir mesylate, Butanediamide, N1-[3-[3-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]octahydro-2(1H)-isoquinolinyl]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-2-[(2-quinolinylcarbonyl)amino]-, [3S-[2[1R*(R*),2S*],3alpha,4abeta,8abeta]]-, monomethanesulfonate (salt)
Nombre IUPAC (2S)-N-[(2S,3R)-4-[(3S,4aS,8aS)-3-(tert-butilcarbamoil)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro-1H-isoquinolina-2-il]-3-hidroxi-1-fenilbutano-2-il]-2-(quinolina-2-carbonilónica)butaneida; ácido metansulfúrico
SMILES CC(C)(C)NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1C[C@@H](O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)c4ccc5ccccc5n4.CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saquinavir mesilate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C38H50N6O5.CH4O3S/c1-38(2,3)43-37(49)32-20-26-14-7-8-15-27(26)22-44(32)23-33(45)30(19-24-11-5-4-6-12-24)41-36(48)31(21-34(39)46)42-35(47)29-18-17-25-13-9-10-16-28(25)40-29;1-5(2,3)4/h4-6,9-13,16-18,26-27,30-33,45H,7-8,14-15,19-23H2,1-3H3,(H2,39,46)(H,41,48)(H,42,47)(H,43,49);1H3,(H,2,3,4)/t26-,27+,30-,31-,32-,33+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 766.3724
Porcentaje de pureza >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.