Learn More
Mesilato de saquinavir, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15567729 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
15567729 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15567729 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461231000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mesilato de saquinavir, 98 %, C38H50N6O5.CH4O3S, número CAS-149845-06-7, invirase, unii-uhb9z3841a, iniciativa de asistencia al mesilato de saquinavir, mesilato de saquinavir, dsstox_cid_3835, sal de monometanosulfonato de saquinavir, fortovase, saquinavir, mesilato, mesilato de saquinavir, invirase tn, 100 mg, 97,5 % mín. (HPLC)
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Saquinavir mesylate
CAS 149845-06-7
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C38H50N6O5·CH4O3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo saquinavir mesylate, invirase, fortovase, saquinavir mesilate, saquinavir, mesylate, unii-uhb9z3841a, saquinavir monomethanesulfonate salt, saquinavir mesylate aids initiative, invirase tn, dsstox_cid_3835
Clave InChI IRHXGOXEBNJUSN-YOXDLBRISA-N
SMILES CC(C)(C)NC(=O)C1CC2CCCCC2CN1CC(C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C(CC(=O)N)NC(=O)C4=NC5=CC=CC=C5C=C4)O.CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC (2S)-N-[(2S,3R)-4-[(3S,4aS,8aS)-3-(tert-butilcarbamoil)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro-1H-isoquinolina-2-il]-3-hidroxi-1-fenilbutano-2-il]-2-(quinolina-2-carbonilónica)butaneida; ácido metansulfúrico
Peso molecular (g/mol) 766.95
PubChem CID 60934
ChEBI CHEBI:32121
Formula Weight (peso de la fórmula) 766.95
Porcentaje de pureza 98%