accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFFN

CAS RN 149793-69-1

IUPAC Nombre: 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Sinónimos: 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Peso molecular (g/mol): 189.11
Fórmula molecular: C8H3F4N
InChi Key: AYNUKEDZAYOEGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C#N
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados