Learn More
3-Fluoro-5-(trifluorometil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11468837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468837 5 g 5 g
11458837 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19964.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149793-69-1
Fórmula molecular C8H3F4N
Peso molecular (g/mol) 189.113
Número MDL MFCD00061282
Clave InChI AYNUKEDZAYOEGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzonitrile, 3-cyano-5-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-benzonitrile, 3-fluoro-5 trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, 3-fluoro-5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-m-tolunitrile, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, .alpha.,.alpha.,.alpha.,5-tetrafluoro-m-tolunitrile, pubchem2620
PubChem CID 519037
Nombre IUPAC 3-Fluoro-5-(trifluorometil)benzonitrilo
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Densidad 1.35
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.445
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 7703957
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.11
Porcentaje de pureza 97%