Learn More
3-fluoro-5-trifluorometilbenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile |
| CAS | 149793-69-1 |
| Fórmula molecular | C8H3F4N |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile, 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H3F4N/c9-7-2-5(4-13)1-6(3-7)8(10,11)12/h1-3H |
| SMILES | Fc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C#N |
| Nombre IUPAC | 3-Fluoro-5-(trifluorometil)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 189.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.0202 |