CAS RN 149719-06-2
IUPAC Nombre:
hydrogen 3-(piperidin-1-yl)propyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate chloride
Sinónimos:
hydrogen 3-(piperidin-1-yl)propyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate chloride
Peso molecular (g/mol):
363.28
Fórmula molecular:
C16H24Cl2N2O3
InChi Key:
QLZLBYYNMGQIAR-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[H+].[Cl-].COC1=CC(N)=C(Cl)C=C1C(=O)OCCCN1CCCCC1
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ RS 23597-190 hydrochloride
CAS: 149719-06-2 Fórmula molecular: C16H24Cl2N2O3