Learn More
Tocris Bioscience™ RS 23597-190 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001117 10 mg 10 miligramos
18005162 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001117 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0728/10
5-HT4 antagonist
A high affinity, selective competitive antagonist at 5-HT4 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149719-06-2
Fórmula molecular C16H24Cl2N2O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RS 23597-190 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.28
Pureza >98%
Peso molecular 363.279