CAS RN 149648-52-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido suberanílico, TRC
CAS: 149648-52-2 Fórmula molecular: C14 H19 N O3 Peso molecular (g/mol): 249.31 Sinónimo: Octanoic acid, 8-oxo-8-(phenylamino)-,8-Oxo-8-(phenylamino)octanoic acid,Suberanilic acid Nombre IUPAC: Ácido 8-anilino-8-oxooctanoico SMILES: OC(=O)CCCCCCC(=O)Nc1ccccc1