Learn More
Ácido suberanílico, TRC
Código de producto. 30426101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426101 250 mg
30417258 200 mg
30414345 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS688650250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149648-52-2
Fórmula molecular C14 H19 N O3
Peso molecular (g/mol) 249.31
Sinónimo Octanoic acid, 8-oxo-8-(phenylamino)-, 8-Oxo-8-(phenylamino)octanoic acid, Suberanilic acid
Nombre IUPAC Ácido 8-anilino-8-oxooctanoico
SMILES OC(=O)CCCCCCC(=O)Nc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Suberanilic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO3/c16-13(15-12-8-4-3-5-9-12)10-6-1-2-7-11-14(17)18/h3-5,8-9H,1-2,6-7,10-11H2,(H,15,16)(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.1365