CAS RN 149591-20-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-(2,4,6-Trimetilfenilsulfonil)-1,2,4-triazol, TRC
CAS: 149591-20-8 Fórmula molecular: C11 H13 N3 O2 S Peso molecular (g/mol): 251.3 Sinónimo: 1H-1,2,4-Triazole, 3-[(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyl]- (9CI),5-[(2,4,6-Trimethylphenyl)sulfonyl]-1H-1,2,4-triazole,3-(2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl)-1,2,4-triazole,3-(2,4,6-Trimethylphenylsulfonyl)-1,2,4-triazole Nombre IUPAC: 3-(2,4,6-trimetilfenil)sulfonil-4H-1,2,4-triazol SMILES: Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)c2nnc[nH]2