CAS RN 1493694-70-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
(1r,4r)-4-((2-(butilamino)-5-(5-(morfolinometil)piridin-2-il)pirimidin-4-il)amino)ciclohexanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(1r,4r)-4-((2-(butilamino)-5-(5-(morfolinometil)piridin-2-il)pirimidin-4-il)amino)ciclohexanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(1r,4r)-4-((2-(butilamino)-5-(5-(morfolinometil)piridin-2-il)pirimidin-4-il)amino)ciclohexanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
4
UNC2250, MedChemExpress
MedChemExpress UNC2250 is a potent and selective Mer inhibitor with an IC50 of 1.7 nM, about 160- and 60-fold selectivity over the closely related kinases Axl/Tyro3.