Learn More
UNC2250, MedChemExpress
Código de producto. 16486838
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486838 10 mg 10 miligramos
16472907 50 mg 50 miligramos
16446946 100 mg 100 miligramos
16429387 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486838 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15797
MedChemExpress UNC2250 is a potent and selective Mer inhibitor with an IC50 of 1.7 nM, about 160- and 60-fold selectivity over the closely related kinases Axl/Tyro3.
UNC2250 is a potent and selective Mer inhibitor with an IC50 of 1.7 nM, about 160- and 60-fold selectivity over the closely related kinases Axl/Tyro3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material UNC2250
CAS 1493694-70-4
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H36N6O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (45.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣0.1 M HCL : 12.5 mg/mL (28.37 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl)
SMILES CCCCNC1=NC(N[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2)=C(C3=CC=C(CN4CCOCC4)C=N3)C=N1
Peso molecular (g/mol) 440.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.58
Porcentaje de pureza 99.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease