accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3CH3HO

CAS RN 1490-04-6

IUPAC Nombre: 5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-ol
Sinónimos: menthol natural caswell no. 540 menthol racemic menthol preparation brazilian menthol natural (1α,2β,5α)-menthol cis-1,3,trans-1,4-menthol menthol, (1α,2β,5α)-isomer (1α,2β,5α)-isomer menthol d-neomenthol
Peso molecular (g/mol): 156.27
Fórmula molecular: C10H20O
InChi Key: NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)C1CCC(C)CC1O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados