Learn More
Mentol 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313810 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313810 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14866000AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Menthol
CAS 1490-04-6
Nombres de analitos o componentes Menthol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H20 O
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, Menthol (8CI), 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, 1-Methyl-4-isopropyl-3-cyclohexanol, 2-(2-Propyl)-5-methyl-1-cyclohexanol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexan-1-ol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 3-Hydroxy-p-menthane, 5-Methyl-2-isopropylcyclohexanol, Menthyl alcohol, p-Menthan-3-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
SMILES CC(C)C1CCC(C)CC1O
Nombre IUPAC 5-metil-2-propan-2-ilciclohexan-1-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 156.27
Cantidad 1 mL