accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHClClHO

CAS RN 14868-03-2

IUPAC Nombre: 4-[2,2-dichloro-1-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenol
Sinónimos: dihydroxymethoxychlor olefin
Peso molecular (g/mol): 281.13
Fórmula molecular: C14H10Cl2O2
InChi Key: OWEYKIWAZBBXJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(C=C1)C(=C(Cl)Cl)C1=CC=C(O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados