CAS RN 148642-42-6
IUPAC Nombre:
N-[4-methoxy-3-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]-2'-methyl-4'-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxamide hydrochloride
Sinónimos:
GR 127935 hydrochloride GR127935 hydrochloride
Peso molecular (g/mol):
534.06
Fórmula molecular:
C29H32ClN5O3
InChi Key:
SRVVUYIJVBLEJI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
Cl.COC1=C(C=C(NC(=O)C2=CC=C(C=C2)C2=C(C)C=C(C=C2)C2=NOC(C)=N2)C=C1)N1CCN(C)CC1
1
–
4
de
4
resultados
1
GR 127935 Hidrato de hidrocloruro, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
GR 127935 Hidrato de hidrocloruro, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Tocris Bioscience™ GR 127935 hydrochloride
CAS: 148642-42-6 Fórmula molecular: C29H32ClN5O3
4
GR 127935 Hidrato de hidrocloruro, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.