Learn More
GR 127935 Hidrato de hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30401000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30401000 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30401000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG77952010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-[4-Methoxy-3-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-2'-methyl-4'-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-[1,1'-Biphenyl]-4-carboxamide Monohydrochloride Hydrate
CAS 148642-42-6
Fórmula molecular C29H31N5O3.HCl.x(H2O)
Cantidad 10 mg
Sinónimo N-[4-Methoxy-3-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-2'-methyl-4'-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-[1,1'-Biphenyl]-4-carboxamide Monohydrochloride Hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C29H31N5O3.ClH/c1-19-17-23(28-30-20(2)37-32-28)9-11-25(19)21-5-7-22(8-6-21)29(35)31-24-10-12-27(36-4)26(18-24)34-15-13-33(3)14-16-34;/h5-12,17-18H,13-16H2,1-4H3,(H,31,35);1H
SMILES O=C(NC1=CC(N2CCN(C)CC2)=C(OC)C=C1)C(C=C3)=CC=C3C(C=C4)=C(C)C=C4C5=NOC(C)=N5.Cl
Nombre IUPAC Clorhidrato de N-(4-metoxi-3-(4-metilpiperazin-1-il)fenil)-2'-metil-4'-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-[1,1'-bifenil]-4-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 534
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.