Learn More
GR 127935 Hidrato de hidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-Methoxy-3-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-2'-methyl-4'-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-[1,1'-Biphenyl]-4-carboxamide Monohydrochloride Hydrate |
| CAS | 148642-42-6 |
| Fórmula molecular | C29H31N5O3.HCl.x(H2O) |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-[4-Methoxy-3-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-2'-methyl-4'-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-[1,1'-Biphenyl]-4-carboxamide Monohydrochloride Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H31N5O3.ClH/c1-19-17-23(28-30-20(2)37-32-28)9-11-25(19)21-5-7-22(8-6-21)29(35)31-24-10-12-27(36-4)26(18-24)34-15-13-33(3)14-16-34;/h5-12,17-18H,13-16H2,1-4H3,(H,31,35);1H |
| SMILES | O=C(NC1=CC(N2CCN(C)CC2)=C(OC)C=C1)C(C=C3)=CC=C3C(C=C4)=C(C)C=C4C5=NOC(C)=N5.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de N-(4-metoxi-3-(4-metilpiperazin-1-il)fenil)-2'-metil-4'-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)-[1,1'-bifenil]-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 534 |