CAS RN 148608-53-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Formilcitidina, TRC
CAS: 148608-53-1 Fórmula molecular: C10H13N3O6 Peso molecular (g/mol): 271.23 Sinónimo: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carbaldehyde; SMILES: O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=C(C([H])=O)C(N)=NC2=O