Learn More
5-Formilcitidina, TRC
Código de producto. 30136562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136562 5 mg 5 miligramos
30135735 10 mg 10 miligramos
30010727 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136562 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6989655MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148608-53-1
Fórmula molecular C10H13N3O6
Peso molecular (g/mol) 271.23
Sinónimo 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-5-carbaldehyde;
SMILES O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=C(C([H])=O)C(N)=NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Formylcytidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3O6/c11-8-4(2-14)1-13(10(18)12-8)9-7(17)6(16)5(3-15)19-9/h1-2,5-7,9,15-17H,3H2,(H2,11,12,18)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.