CAS RN 1485182-27-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(11b)-21-(acetiloxi)-9-bromo-11-(formiloxi)-pregna-1,4,16-trieno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(11Beta)-21-(acetiloxi)-9-bromo-11-(formiloxi)-pregna-1,4,16-trieno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(11Beta)-21-(acetiloxi)-9-bromo-11-(formiloxi)-pregna-1,4,16-trieno-3,20-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.