Learn More
(11Beta)-21-(acetiloxi)-9-bromo-11-(formiloxi)-pregna-1,4,16-trieno-3,20-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (11beta)-21-(Acetyloxy)-9-bromo-11-(formyloxy)-pregna-1,4,16-triene-3,20-dione |
| CAS | 1485182-27-1 |
| Fórmula molecular | C24H27BrO6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H27BrO6/c1-14(27)30-12-20(29)19-7-6-17-18-5-4-15-10-16(28)8-9-23(15,3)24(18,25)21(31-13-26)11-22(17,19)2/h7-10,13,17-18,21H,4-6,11-12H2,1-3H3/t17-,18-,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)C1=CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Br)[C@H](C[C@]12C)OC=O |
| Nombre IUPAC | Acetato de [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S)-9-bromo-11-formiloxi-10,13-dimetil-3-oxo-7,8,11,12,14,15-hexahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 491.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 490.0991 |