accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHN(S)HNOOFFFFFF

CAS RN 148451-96-1

IUPAC Nombre: [3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl (2S)-2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propanoate
Sinónimos: [3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl (2S)-2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propanoate
Peso molecular (g/mol): 472.39
Fórmula molecular: C22H18F6N2O3
InChi Key: BYYQYXVAWXAYQC-IBGZPJMESA-N
SMILES: CC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(=O)OCC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados