Learn More
L-732,138, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18706457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18706457 10 mg 10 miligramos
18054282 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18706457 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 0868/10
Potent and selective NK1 antagonist
Potent and highly selective competitive tachykinin NK1 receptor antagonist (IC50 = 2.3 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148451-96-1
Fórmula molecular C22H18F6N2O3
Peso molecular (g/mol) 472.387
Clave InChI BYYQYXVAWXAYQC-IBGZPJMESA-N
Sinónimo 3,5-bis tfm bz nactrp, 3,5-bis trifluoromethyl benzyl n-acetyltryptophan, n-acetyltryptophan 3,5-bis trifluoromethyl benzyl ester, chembl22870, n-acetyl-l-trp-3,5-bistrifluoromethylbenzyl ester, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methyl 2s-2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoate, n-acetyl-l-tryptophan-3,5-bistrifluoromethylbenzyl ester, n-acetyl-l-tryptophan 3,5-bis trifluoromethyl benzyl ester, l-tryptophan, n-acetyl-, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methyl ester, tocris-0868
PubChem CID 132837
Nombre IUPAC [3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl (2S)-2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propanoate
SMILES CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C21)C(=O)OCC3=CC(=CC(=C3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-732, 138
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.39
Porcentaje de pureza >98%