CAS RN 147489-06-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(3R,5S)-7-[2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)quinolin-3-il]-3,5-isopropilidendioxi-6-heptenoato de t-butilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(3R,5S)-7-[2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)quinolin-3-il]-3,5-isopropilidendioxi-6-heptenoato de t-butilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(3R,5S)-7-[2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)quinolin-3-il]-3,5-isopropilidendioxi-6-heptenoato de t-butilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.