Learn More
(3R,5S)-7-[2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)quinolin-3-il]-3,5-isopropilidendioxi-6-heptenoato de t-butilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | t-Butyl (3R,5S)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]-3,5-isopropylidenedioxy-6-heptenoate |
| CAS | 147489-06-3 |
| Fórmula molecular | C32 H36 F N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3-Dioxane-4-acetic acid, 6-[2-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]ethenyl]-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, [4R-[4α,6α(E)]]-, (4R,6S)-6-[(1E)-2-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-ylacetic acid 1,1-dimethylethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H36FNO4/c1-31(2,3)38-28(35)19-24-18-23(36-32(4,5)37-24)16-17-26-29(20-12-14-22(33)15-13-20)25-8-6-7-9-27(25)34-30(26)21-10-11-21/h6-9,12-17,21,23-24H,10-11,18-19H2,1-5H3/b17-16+/t23-,24-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@H](OC(C)(C)O1)\C=C\c2c(nc3ccccc3c2c4ccc(F)cc4)C5CC5 |
| Nombre IUPAC | 2-[(4R,6S)-6-[(E)-2-[2-ciclopropil-4-(4-fluorofenil)quinolin-3-il]etenil]-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il]acetato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 517.631 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 517.263 |