CAS RN 1474032-26-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(E)-4-Metil-2-fenil-2-pentenal (Estabilizado con alfa-tocoferol), TRC
CAS: 1474032-26-2 Fórmula molecular: C12H14O Peso molecular (g/mol): 174.24 Sinónimo: (alphaE)-alpha-(2-Methylpropylidene)benzeneacetaldehyde Nombre IUPAC: (E)-4-metil-2-fenilpent-2-enal SMILES: CC(C)C=C(C=O)c1ccccc1