Learn More
(E)-4-Metil-2-fenil-2-pentenal (Estabilizado con alfa-tocoferol), TRC
Código de producto. 30471496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471496 50 mg 50 miligramos
30464941 100 mg 100 miligramos
30466281 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30471496 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22035350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1474032-26-2
Fórmula molecular C12H14O
Peso molecular (g/mol) 174.24
Sinónimo (alphaE)-alpha-(2-Methylpropylidene)benzeneacetaldehyde
Nombre IUPAC (E)-4-metil-2-fenilpent-2-enal
SMILES CC(C)C=C(C=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O/c1-10(2)8-12(9-13)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3/b12-8-
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.1045