CAS RN 147403-52-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster Metílico de Azilsartán, TRC
CAS: 147403-52-9 Fórmula molecular: C26 H22 N4 O5 Peso molecular (g/mol): 470.482 Sinónimo: Methyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(2,5-dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl)biphenyl-4-yl]methyl]benzimidazole-7-carboxylate,Methyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate; Nombre IUPAC: metil 2-etoxi-3-[[4-[2-(5-oxo-4H-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxilato SMILES: CCOc1nc2cccc(C(=O)OC)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C5=NOC(=O)N5