Learn More
Éster Metílico de Azilsartán, TRC
Código de producto. 30135314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135314 500 mg 500 miligramos
30006585 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA926905500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147403-52-9
Fórmula molecular C26 H22 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 470.482
Sinónimo Methyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(2,5-dihydro-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-3-yl)biphenyl-4-yl]methyl]benzimidazole-7-carboxylate, Methyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate;
Nombre IUPAC metil 2-etoxi-3-[[4-[2-(5-oxo-4H-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxilato
SMILES CCOc1nc2cccc(C(=O)OC)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C5=NOC(=O)N5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azilsartan Methyl Ester
Nombres de analitos o componentes Azilsartan Methyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C26H22N4O5/c1-3-34-25-27-21-10-6-9-20(24(31)33-2)22(21)30(25)15-16-11-13-17(14-12-16)18-7-4-5-8-19(18)23-28-26(32)35-29-23/h4-14H,3,15H2,1-2H3,(H,28,29,32)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.159
Porcentaje de pureza >95%