CAS RN 147225-68-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-[[2'-(1H-Tetrazol-5-Il)[1,1'-Bifenilo]-4-Il]Metil]Amina, TRC
CAS: 147225-68-1 Fórmula molecular: C14H13N5 Peso molecular (g/mol): 251.29 Sinónimo: 2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-methanamine,[4-[2-(2H-Tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methanamine Nombre IUPAC: [4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metanamina SMILES: NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3