Learn More
N-[[2'-(1H-Tetrazol-5-Il)[1,1'-Bifenilo]-4-Il]Metil]Amina, TRC
Código de producto. 30455561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455561 10 mg 10 miligramos
30454449 100 mg 100 miligramos
30452873 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT31092510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147225-68-1
Fórmula molecular C14H13N5
Peso molecular (g/mol) 251.29
Sinónimo 2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-methanamine, [4-[2-(2H-Tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methanamine
Nombre IUPAC [4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metanamina
SMILES NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-((2'-(1H-Tetrazol-5-Yl)(1,1'-Biphenyl)-4-Yl)Methyl)Amine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N5/c15-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14-16-18-19-17-14/h1-8H,9,15H2,(H,16,17,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1171