accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFNHNFFF

CAS RN 14704-41-7

IUPAC Nombre: 3,5-bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Sinónimos: 3,5-bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Peso molecular (g/mol): 204.08
Fórmula molecular: C5H2F6N2
InChi Key: NGDDUAYSWPUSLX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC(=NN1)C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados