missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,5-bis(trifluorometil)pirazol, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 10398830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10398830 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10398830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 311810010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3,5-Bis(trifluoromethyl)pyrazole
CAS 14704-41-7
Punto de fusión 83.0°C to 85.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H2F6N2
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,5-bis trifluoromethyl-1h-pyrazole, 3,5-bis trifluoromethyl pyrazole, 1h-pyrazole,3,5-bis trifluoromethyl, 1h-pyrazole, 3,5-bis trifluoromethyl, 3,3-bis trifluoromethyl pyrazol, 3,5-bis trifluoromethyl pyrazol, 3,5-bis-trifluoromethyl-1h-pyrazole, bis trifluoromethyl pyrazole, 3,5-di trifluoromethyl-1h-pyrazole
Clave InChI NGDDUAYSWPUSLX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(NN=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3,5-bis(trifluorometil)-1H-pirazol
Peso molecular (g/mol) 204.07
PubChem CID 518991
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.07
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos

RU– Solo para uso en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.