accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 146958-06-7

IUPAC Nombre: methanimidamide hydrobromide
Sinónimos: formamidine hydrobromide
Peso molecular (g/mol): 124.97
Fórmula molecular: CH5BrN2
InChi Key: QWANGZFTSGZRPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Br.NC=N
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados