Learn More
Hidrobromuro de formamidina, TRC
Código de producto. 30405561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405561 500 mg
30393591 50 mg
30404005 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF754533500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146958-06-7
Fórmula molecular CH4N2 . HBr
Peso molecular (g/mol) 124.97
Nombre IUPAC metananimidamida; Hidrobromuro
SMILES Br.NC=N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formamidine Hydrobromide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CH4N2.BrH/c2-1-3;/h1H,(H3,2,3);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.9636