accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3H3CCH3OOHOO

CAS RN 146670-40-8

IUPAC Nombre: 4-[2-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzoic acid
Sinónimos: 4-[2-(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)-1,3-dioxolan-2-yl]benzoic acid
Peso molecular (g/mol): 380.48
Fórmula molecular: C24H28O4
InChi Key: ZZUKALQMHNSWTK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC(=CC=C12)C1(OCCO1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados