Learn More
Tocris Bioscience™ SR 11237
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18085482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18085482 10 mg 10 miligramos
18035172 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18085482 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3411/10
Pan RXR agonist
Pan retinoid X receptor (RXR) agonist that is devoid of any RAR activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146670-40-8
Fórmula molecular C24H28O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR 11237
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.48
Pureza >98%
Peso molecular 380.484