CAS RN 1466571-07-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Éster metílico del ácido 6-(4-aminofenil)-4,5,6,7-tetrahidro-1-(4-metoxifenil)-7-oxo-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster metílico del ácido 6-(4-aminofenil)-4,5,6,7-tetrahidro-1-(4-metoxifenil)-7-oxo-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Éster metílico del ácido 6-(4-aminofenil)-4,5,6,7-tetrahidro-1-(4-metoxifenil)-7-oxo-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.